Learn More
Thermo Scientific™ PI:PS Lipid Kinase-Substrat
Artikelnummer. 10786221
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
800 nmol
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10786221 800 nmol 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10786221 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. PV5122
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Specifically optimized for use with the Class III PI3 kinase (PIK3C3 (hVPS34)) and Type III PI4 lipid kinases, this substrate can also be used as a general substrate for the Class I lipid kinases.
Dieses speziell für die PI3-Kinase der Klasse III (PIK3C3 (hVPS34)) und Typ III-PI4-Lipidkinasen optimierte Substrat lässt sich auch als allgemeines Substrat für Lipidkinasen der Klasse I verwenden. Die Lipidvesikel bestehen Phosphatidylinositol (PI) und Phosphoserin (PS) in einem molaren Verhältnis von 1:9.
Zur Verwendung mit dem Adapta™ Universal-Kinase-Assay (PV5099).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Assay-Eingabe Biochemische ADP-Akkumulation
Inhalt und Lagerung PI:PS-Lipidkinase-Substrat in 50 mM HEPES, pH 7,5. Bei -20 °C lagern.
Nachweisverfahren Fluoreszent
Form Flüssig
Zur Verwendung mit (Anwendung) Pharmazie und Biopharmazie, Proteinassays und -analysen, Ziel- und Verlaufserkennung und -validierung,
Menge 800 nmol
Substrat Phosphatidylinositol (PI)-Lipidvesikel mit Phosphoserin (PS)
Substrate Properties Lipidbasiertes Substrat
Substrattyp Kinase-Substrat
Target Enzyme Lipid-Kinasen
Gen-ID (Entrez) 5289
Artikelbeschreibung PI:PS Lipid-Kinase-Substrat, 800 nmol,5289 Gen-ID, Fluoreszenznachweis, Lipid-Kinasen-Zielenzym, für Pharmazie und Biopharmazie, Proteinassays und -analysen, Ziel- und Verlaufserkennung und -validierung
Verpackung Je 1
pH 7,5
Produkttyp PI: PS Lipid Kinase-Substrat
Versandbedingung Trockeneis
Lagerungsbedingungen –20 °C
Zieleintrag PIK3C3, PI4KA, PI4KB
Validierte Kinasen PIK3CG, PIK3C3, PI4KB