Learn More
Invitrogen™ PI(3,4)P2 Lipid Kinase Substrate
Artikelnummer. 17295966
Change view
Click to view available options
Menge:
400 nmol
5000 nmol
Packungsgröße:
400 Nanomol
5000 Nanomol
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17295966 5000 nmol 5000 Nanomol
17108835 400 nmol 400 Nanomol
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17295966 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. A33598
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Das PI(3,4)P2 Lipid-Kinase-Substrat wurde speziell zur Verwendung mit PIP-Kinasen Typ I (z. B. PIP5K1A, PIP5K1B, PIP5K1C) optimiert
  • Das PI(3,4)P2 Lipid-Kinase-Substrat wurde speziell zur Verwendung mit PIP-Kinasen Typ I (z. B. PIP5K1A, PIP5K1B, PIP5K1C) optimiert
  • Das Substrat besteht aus solubilisiertem Phosphatidylinositol 3,4-Bisphosphat (PI(3,4)P2) in einem wässrigen Puffer
  • Es kann in Kombination mit einem Adapta™ Universal Kinase-Assay verwendet werden, um einzigartige Kinase-Inhibitoren zu identifizieren
  • Validiert für die Verwendung mit Thermo Fisher Scientific Lipidkinasen
  • Erhältlich in praktischen Packungen in verschiedenen Größen
  • Auch in unserem SelectScreen™ Kinase Profilierungs-Service erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Phosphatidylinositol-3,4-bisphosphat (PI(3,4)P2) in 30 mM HEPES-Puffer, pH 7,5.
Form Pulver
Produktlinie Invitrogen
Menge 5000 nmol
Substrat Phosphatidylinositol 3,4-bisphosphat (PI(3,4)P2)
Substrattyp Kinase-Substrat
Versandbedingung Trockeneis