Learn More
uvex Phynomic X-Foam HV Safety Gloves
Artikelnummer. p-7230503 Alle ansehen Uvex Produkte
Click to view available options
Größe:
6
7
8
9
10
11
12
Packungsgröße:
10 Paare
Artikelnummer. 17200371
Marke: uvex 6005406
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
A seamless break section integrated into the fingers significantly reduces the risk of serious hand injuries when using manually operated screw drivers. Aqua-polymer foam coating on the palm and fingertips enhances grip capabilities.
  • Die leichte Ausführung sitzt wie eine zweite Haut und ist besonders leicht
  • Aqua-Polymer-Imprägnierung ist feuchtigkeitsabweisend und flexibel
  • Atmungsaktive Materialien verhindern übermäßige Schweißbildung
  • Der nahtlose, in die Finger integrierte Bereich reduziert schwere Handverletzungen
  • Sollte der Handschuh/Finger in oder in der Nähe einer Maschine eingeklemmt werden, einfach ausziehen und entlang der perforierten Naht aufreißen
  • Verbesserte Griffsicherheit bei trockenen und leicht feuchten Anwendungen
  • Frei von Schadstoffen gemäß OEKO-TEX™ Standard 100
  • Hautverträglichkeit bestätigt durch das proDERM Institute for Applied Dermatological Research (11.0356-02, 11.0482-11)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität OEKO-TEX™ Standard 100
Anwendungen Industriell
Coating Material Aquapolymerschaum
Farbe Orange, Grau
Hand Ambidextrous
Material Polyamid, Elastan
Produkttyp Mechanical Protection Gloves
Größe 6
Norm EN 388 31X1X
Geschlecht Unisex
Art der Handschuhstulpe Gestrickt
Serie Phynomic X-Foam HV