Beschreibung
- Die leichte Konstruktion sorgt für eine optimale Tastsensibilität und wirkt wie eine zweite Haut.
- Bambus/Polyamid/Elastan bieten hohen Tragekomfort
- Natürliche Fasern helfen, Wasserdampf aufzusaugen
- Die Aqua-Polymer-Schaumbeschichtung weist Schmutz und Feuchtigkeit ab.
- Atmungsaktive Materialien verhindern übermäßige Schweißbildung
- Verbesserte Griffsicherheit bei trockenen, feuchten und öligen Anwendungen
- Die 3D-Ergo Technologie sorgt für einen sicheren Sitz
- Frei von Schadstoffen gemäß OEKO-TEX™ Standard 100
- Hautverträglichkeit bestätigt durch das proDERM Institute for Applied Dermatological Research (11.0356-02, 11.0482-11)
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | OEKO-TEX™ Standard 100 |
| Anwendungen | Industrie |
| Coating Material | Aqua-Polymer Pro |
| Farbe | Blau, Grau |
| Oberflächenbehandlung außen | Glatt |
| Hand | Beidseitig tragbar |
| Latex Free | Ja |
| Material | Bambus, Polyamid, Elastan |
| Produkttyp | Schutzhandschuhe für mechanische Arbeiten |
| Größe | 10 |
| Mehr anzeigen |