Learn More
uvex Phynomic Lite White Safety Gloves
Artikelnummer. 17250351 Alle ansehen Uvex Produkte
Click to view available options
Größe:
5
6
7
8
9
10
11
12
Packungsgröße:
1 Paar
10 Paare
Artikelnummer. 17250351
Marke: uvex 6004107
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Lightweight gloves are constructed from a combination of polyamide and elastane, with aqua polymer impregnation on the palm and fingertips for increased durability and dexterity.
  • Durch die extrem leichte Ausführung eignen sich diese Handschuhe für besonders empfindliche Aufgaben
  • Aqua-Polymer-Imprägnierung auf Handfläche und Fingerspitzen für mechanische Abriebfestigkeit
  • Verbessert die Griffigkeit in trockenen und leicht feuchten Bereichen
  • Poröse Beschichtung ist atmungsaktiv, um Schweiß zu reduzieren
  • Frei von Schadstoffen gemäß OEKO-TEX™ Standard 100
  • Hautverträglichkeit bestätigt durch das proDERM Institute for Applied Dermatological Research (11.0356-02, 11.0482-11)
  • Die 3D-Ergo Technologie sorgt für einen sicheren Sitz
  • Geeignet für den Umgang und die Verarbeitung von Lebensmitteln
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität OEKO-TEX™ Standard 100
Anwendungen Industriell
Coating Material Polymer
Farbe Weiß
Oberflächenbehandlung außen Smooth
Hand Ambidextrous
Latex Free Yes
Material Elastan, Polyamid
Produkttyp Mechanical Protection Gloves
Größe 7
Norm EN 388 2121X
Zur Verwendung mit (Anwendung) Fahren/Anwenden von Maschinen, Lackieren und Papieraufhängung
Geschlecht Unisex
Art der Handschuhstulpe Strick
Serie Phynomic Lite
Yarn Gauge 15