Beschreibung
- Leicht, wodurch Ermüdungserscheinungen vermieden werden
- Aquapolymer-Imprägnierung auf Handfläche und Fingerspitzen
- Zertifiziert nach EN 388 (2 1 2 1 X)
- Gute mechanische Abriebfestigkeit durch die sehr dünne, aber sehr langlebige
- Gute Griffigkeit in trockenen und leicht feuchten Bereichen
- Hohe Atmungsaktivität durch die poröse Beschichtung, die das Schwitzen reduziert
- Hervorragendes Tastgefühl beim Umgang mit Kleinteilen
- Perfekte Passform mit 3D-Ergo-Technologie
- Ausgezeichnete Hautverträglichkeit, bestätigt von Dermatologen (uvex pure Standard)
- Frei von Schadstoffen gemäß ÖKO-TEX- Standard 100
- Ausgezeichnete Hautverträglichkeit, – bestätigt durch das proDERM Institut für angewandte Dermatologische Forschung (proDerm-Studien 11.0356-02, 11.0482-11)
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | EN 388 (2 1 2 1 X) |
| Coating Material | Aqua-Polymer |
| Farbe | Grau |
| Oberflächenbehandlung außen | Glatt |
| Hand | Beidseitig tragbar |
| Latex Free | Ja |
| Material | Elastan, Polyamid |
| Produkttyp | Schutzhandschuhe für mechanische Arbeiten |
| Größe | 11 |