Learn More
uvex Phynomic C5 Cut Protection Gloves
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-7230494 Alle ansehen Uvex Produkte
Click to view available options
Größe:
6
7
8
9
10
11
12
Packungsgröße:
10 Paare
Artikelnummer. 17240391
Marke: uvex 6008106
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Lightweight, sensitive gloves provide level C cut resistance for mechanical activities. Aqua-polymer foam coating is breathable and enhances grip capabilities in dry or slightly damp applications.
  • Die leichte Ausführung sitzt wie eine zweite Haut und bietet sicheres Tastgefühl
  • Optimale Materialzusammensetzung bietet Schnittschutz von Grad C
  • Aqua-Polymer-Schaumstoffbeschichtung ist atmungsaktiv und feuchtigkeitsabweisend
  • Die Handschuhe sind aus dem Materialien hergestellt, die übermäßiges Schwitzen verhindern
  • Verbesserte Griffsicherheit bei trockenen und leicht feuchten Anwendungen
  • Die 3D-Ergo Technologie sorgt für einen sicheren Sitz
  • Frei von Schadstoffen gemäß OEKO-TEX™ Standard 100
  • Hautverträglichkeit bestätigt durch das proDERM Institute for Applied Dermatological Research (11.0356-02, 11.0482-11)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität OEKO-TEX™ Standard 100
Anwendungen Industriell
Coating Material Aquapolymerschaum
Farbe Blau, Grau
Hand Ambidextrous
Latex Free Yes
Material Dyneema, Polyamid, Elastan
Produkttyp Cut-resistant Gloves
Größe 6
Norm EN 388 4X42C
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lebensmittelverarbeitung, Inspektion, Präzisionsarbeiten und Sortierung
Geschlecht Unisex
Art der Handschuhstulpe Strick
Serie Phynomic C5
Yarn Gauge 15