Learn More
uvex Phynomic C5 Schnittschutzhandschuhe
Artikelnummer. 17280391 Alle ansehen Uvex Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
6
7
8
9
10
11
12
Packungsgröße:
10 Paare
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
17280391 10 10 Paare
17240391 6 10 Paare
17250391 7 10 Paare
17260391 8 10 Paare
17270391 9 10 Paare
17290391 11 10 Paare
17200401 12 10 Paare
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 17280391 Lieferant uvex Lieferanten-Nr. 6008110
Verfügbar ab: 04-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Leichte, empfindliche Handschuhe bieten Schnittfestigkeit der Stufe C für mechanische Tätigkeiten. Die Aqua-Polymer-Schaumbeschichtung ist atmungsaktiv und verbessert die Griffigkeit bei trockenen oder leicht feuchten Anwendungen.
  • Die leichte Konstruktion sorgt für eine optimale Tastsensibilität und wirkt wie eine zweite Haut.
  • Optimale Materialzusammensetzung bietet Schnittschutz von Grad C
  • Die Aqua-Polymer-Schaumbeschichtung ist atmungsaktiv und feuchtigkeitsabweisend.
  • Die Handschuhe bestehen aus Materialien, die übermäßiges Schwitzen verhindern.
  • Verbesserte Griffigkeit bei trockenen und leicht feuchten Anwendungen
  • Die 3D-Ergo Technologie sorgt für einen sicheren Sitz
  • Frei von Schadstoffen gemäß OEKO-TEX™ Standard 100
  • Hautverträglichkeit bestätigt durch das proDERM Institute for Applied Dermatological Research (11.0356-02, 11.0482-11)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität OEKO-TEX™ Standard 100
Anwendungen Industrie
Coating Material Aquapolymerschaum
Farbe Blau, Grau
Hand Beidseitig tragbar
Latex Free Ja
Material Dyneema, Polyamid, Elastan
Produkttyp Schnittfeste Handschuhe
Größe 10
Norm EN 388 4X42C
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lebensmittelverarbeitung, Inspektion, Präzisionsarbeiten und Sortierung
Geschlecht Unisex
Art der Handschuhstulpe Strick
Serie Phynomic C5
Yarn Gauge 15