Learn More
uvex Phynomic C5 Cut Protection Gloves
Alle ansehen Uvex Produkte
Click to view available options
Größe:
6
7
8
9
10
11
12
Packungsgröße:
10 Paare
Beschreibung
- Die leichte Ausführung sitzt wie eine zweite Haut und bietet sicheres Tastgefühl
- Optimale Materialzusammensetzung bietet Schnittschutz von Grad C
- Aqua-Polymer-Schaumstoffbeschichtung ist atmungsaktiv und feuchtigkeitsabweisend
- Die Handschuhe sind aus dem Materialien hergestellt, die übermäßiges Schwitzen verhindern
- Verbesserte Griffsicherheit bei trockenen und leicht feuchten Anwendungen
- Die 3D-Ergo Technologie sorgt für einen sicheren Sitz
- Frei von Schadstoffen gemäß OEKO-TEX™ Standard 100
- Hautverträglichkeit bestätigt durch das proDERM Institute for Applied Dermatological Research (11.0356-02, 11.0482-11)
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | OEKO-TEX™ Standard 100 |
| Anwendungen | Industriell |
| Coating Material | Aquapolymerschaum |
| Farbe | Blau, Grau |
| Hand | Ambidextrous |
| Latex Free | Yes |
| Material | Dyneema, Polyamid, Elastan |
| Produkttyp | Cut-resistant Gloves |
| Größe | 9 |
| Norm EN 388 | 4X42C |
| Mehr anzeigen |