Beschreibung
- Die leichte Ausführung sitzt wie eine zweite Haut und bietet sicheres Tastgefühl
- Schnittschutz Grad 3/B für mechanische Arbeiten
- Aqua-Polymer-Schaumstoffbeschichtung ist atmungsaktiv und feuchtigkeitsabweisend
- Die Handschuhe sind aus dem Materialien hergestellt, die übermäßiges Schwitzen verhindern
- Verbesserte Griffsicherheit bei trockenen und leicht feuchten Anwendungen
- Die 3D-Ergo Technologie sorgt für einen sicheren Sitz
- Frei von Schadstoffen gemäß OEKO-TEX™ Standard 100
- Hautverträglichkeit bestätigt durch das proDERM Institute for Applied Dermatological Research (11.0356-02, 11.0482-11)
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | OEKO-TEX™ Standard 100 |
| Anwendungen | Industriell |
| Coating Material | Aquapolymerschaum |
| Farbe | Hellblau, Grau |
| Hand | Ambidextrous |
| Latex Free | Yes |
| Material | Polyamid, Elastan, HPPE |
| Produkttyp | Cut-resistant Gloves |
| Größe | 10 |
| Norm EN 388 | 4X43B |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?