Learn More
uvex Phynomic All-Round Safety Gloves
Artikelnummer. p-7230486 Alle ansehen Uvex Produkte
Click to view available options
Größe:
5
6
7
8
9
10
11
12
Packungsgröße:
10 Paare
Artikelnummer. 17210361
Marke: uvex 6004905
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Lightweight, dirt-resistant gloves are constructed from a blend of polyamide and elastane, with aqua-polymer foam coating on the palm and fingertips to repel moisture.
  • Die leichte Ausführung sitzt wie eine zweite Haut und ist besonders leicht
  • Aqua-Polymer-Imprägnierung ist feuchtigkeitsabweisend und flexibel
  • Atmungsaktive Materialien verhindern übermäßige Schweißbildung
  • Die schmutzabweisende Außenseite eignet sich ideal für mechanische Aufgaben
  • Verbesserte Griffsicherheit bei trockenen und leicht feuchten Anwendungen
  • Die 3D-Ergo Technologie sorgt für einen sicheren Sitz
  • Frei von Schadstoffen gemäß OEKO-TEX™ Standard 100
  • Hautverträglichkeit bestätigt durch das proDERM Institute for Applied Dermatological Research (11.0356-02, 11.0482-11)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität OEKO-TEX™ Standard 100
Anwendungen Industriell
Coating Material Aquapolymerschaum
Farbe Grau, Schwarz
Oberflächenbehandlung außen Smooth
Hand Ambidextrous
Latex Free Yes
Material Polyamid, Elastan
Produkttyp Mechanical Protection Gloves
Größe 5
Norm EN 388 3131X
Zur Verwendung mit (Anwendung) Montage, Wartung, Versand/Logistik, Präzisionsarbeiten und Reparaturen
Geschlecht Unisex
Art der Handschuhstulpe Strick
Serie Universal-Phynomhandschuhe
Yarn Gauge 15