Learn More
uvex Universal-Phynomsicherheitshandschuhe
Artikelnummer. 17270361 Alle ansehen Uvex Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
5
6
7
8
9
10
11
12
Packungsgröße:
10 Paare
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
17270361 11 10 Paare
17210361 5 10 Paare
17220361 6 10 Paare
17230361 7 10 Paare
17240361 8 10 Paare
17250361 9 10 Paare
17260361 10 10 Paare
17280361 12 10 Paare
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 17270361 Lieferant uvex Lieferanten-Nr. 6004911
Decken Sie sich ein und sparen Sie bis zu 60 %
Verwenden Sie den Aktionscode 28009
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 17-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Leichte, schmutzbeständige Handschuhe aus einem Polyamid-Elasthan-Gemisch mit einer Aqua-Polymer-Schaumstoffbeschichtung an den Handflächen und Fingerspitzen zum Schutz vor Feuchtigkeit.
  • Die leichte Ausführung sitzt wie eine zweite Haut und ist besonders leicht
  • Aqua-Polymer-Imprägnierung ist feuchtigkeitsabweisend und flexibel
  • Atmungsaktive Materialien verhindern übermäßige Schweißbildung
  • Die schmutzabweisende Außenseite eignet sich ideal für mechanische Aufgaben
  • Verbesserte Griffsicherheit bei trockenen und leicht feuchten Anwendungen
  • Die 3D-Ergo Technologie sorgt für einen sicheren Sitz
  • Frei von Schadstoffen gemäß OEKO-TEX™ Standard 100
  • Hautverträglichkeit bestätigt durch das proDERM Institute for Applied Dermatological Research (11.0356-02, 11.0482-11)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität OEKO-TEX™ Standard 100
Anwendungen Industrie
Coating Material Aquapolymerschaum
Farbe Grau, Schwarz
Oberflächenbehandlung außen Glatt
Hand Beidseitig tragbar
Latex Free Ja
Material Polyamid, Elastan
Produkttyp Schutzhandschuhe für mechanische Arbeiten
Größe 11
Norm EN 388 3131X
Zur Verwendung mit (Anwendung) Montage, Wartung, Versand/Logistik, Präzisionsarbeiten und Reparaturen
Geschlecht Unisex
Art der Handschuhstulpe Strick
Serie Universal-Phynomhandschuhe
Yarn Gauge 15