Learn More
uvex Phynomic All-Round Safety Gloves
Alle ansehen Uvex Produkte
Click to view available options
Größe:
5
6
7
8
9
10
11
12
Packungsgröße:
10 Paare
Beschreibung
- Die leichte Ausführung sitzt wie eine zweite Haut und ist besonders leicht
- Aqua-Polymer-Imprägnierung ist feuchtigkeitsabweisend und flexibel
- Atmungsaktive Materialien verhindern übermäßige Schweißbildung
- Die schmutzabweisende Außenseite eignet sich ideal für mechanische Aufgaben
- Verbesserte Griffsicherheit bei trockenen und leicht feuchten Anwendungen
- Die 3D-Ergo Technologie sorgt für einen sicheren Sitz
- Frei von Schadstoffen gemäß OEKO-TEX™ Standard 100
- Hautverträglichkeit bestätigt durch das proDERM Institute for Applied Dermatological Research (11.0356-02, 11.0482-11)
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | OEKO-TEX™ Standard 100 |
| Anwendungen | Industriell |
| Coating Material | Aquapolymerschaum |
| Farbe | Grau, Schwarz |
| Oberflächenbehandlung außen | Smooth |
| Hand | Ambidextrous |
| Latex Free | Yes |
| Material | Polyamid, Elastan |
| Produkttyp | Mechanical Protection Gloves |
| Größe | 9 |
| Mehr anzeigen |