Learn More
uvex Phynomic AirLite A ESD Safety Glove
Artikelnummer. p-7228497 Alle ansehen Uvex Produkte
Click to view available options
Größe:
5
6
7
8
9
10
11
12
Packungsgröße:
10 Paare
Artikelnummer. 17767569
Marke: uvex 6003805
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
The Uvex phynomic airLite ESD is a light safety glove that offers a noticeable difference in wearer comfort.
  • Der leichteste und empfindlichste Uvex phynomic Schnittschutzhandschuh für Schnittschutzlevel A
  • Außenmaterial aus Polyamid, Elasthan und Carbon
  • Atmungsaktive AirLite-Aquapolymer-Beschichtung auf Handfläche und Fingerspitzen
  • Sicherheitshandschuh mit Touchscreen-Funktion – für fast alle Bildschirme, Tablets und Mobiltelefone
  • Sicherheitshandschuh mit ESD-Funktion gemäß DIN EN 16350:2014 – schützt das Werkstück vor elektrostatischer Aufladung
  • Gute Griffigkeit in trockenen und leicht feuchten Bereichen
  • Frei von Beschleunigern. Gesundheitsschutz und Hautverträglichkeit dermatologisch getestet (proDERM)
  • Sehr leichter und atmungsaktiver Sicherheitshandschuh
  • Hervorragende Empfindlichkeit dank der neuen atmungsaktiven airLite Aquapolymer-Beschichtung in Kombination mit feinem Futter (18 Gauge)
  • Sicherheitshandschuhe mit gestricktem Bündchen und ergonomischer Passform
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität EN 388 (3 1 1 0 X) und DIN EN 16350:2014
Coating Material Aquapolymerschaum
Farbe Schwarz
Einwegprodukt Reusable
Oberflächenbehandlung außen Smooth
Hand Ambidextrous
Laboratory/Cleanroom Use Not tested
Latex Free Yes
Material Polyamid, Elastan, Kohlenstoff
Gepudert Powder Free
Produkttyp ESD Gloves
Größe 5
Sterilität Non-sterile