Learn More
Thermo Scientific™ Phusion™ Hot Start II DNA-Polymerase- und dNTP-Mix (je 10 mM)
Artikelnummer. 17174519 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
2000 reactions
missing translation for 'unitSize'
2000 Reaktionen
Artikelnummer. 17174519
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific™ F549N
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieses Paket enthält Phusion Hot-Start II High-Fidelity DNA-Polymerase (4 x 500 E) und einen dNTP-Mix hoher Qualität (je 10 mM, 2 x 1 ml).
Thermo Scientific Phusion Hot Start II High-Fidelity DNA Polymerase sets a high standard for high performance PCR. Featuring an error rate 52-fold lower than that of Taq and 6-fold lower than that of Pfu, this polymerase is an excellent choice for cloning and other applications that require high fidelity and offers robust performance with short protocol times, even in the presence of PCR inhibitors. Phusion Hot Start II High-Fidelity DNA Polymerase generates higher yields with lower enzyme amounts than other DNA polymerases.
Phusion Hot-Start II High-Fidelity DNA-Polymerase
Thermo Scientific™ Phusion High-Fidelity DNA-Polymerasen setzen einen hohen Standard für die Hochleistungs-PCR. Mit einer 52 Mal niedrigeren Fehlerrate als Taq und einer 6 Mal niedrigeren Fehlerrate als Pfu ist Phusion High-Fidelity DNA-Polymerase eine ausgezeichnete Wahl für Klonierungen und andere Anwendungen, bei denen eine hohe Genauigkeit ausschlaggebend ist. Sie bieten eine zuverlässige Leistung mit kurzen Protokollzeiten, auch in Gegenwart von PCR-Inhibitoren, und erzeugen höhere Ausbeuten mit geringeren Enzymmengen als andere DNA-Polymerasen.
  • Hohe Wiedergabetreue (52X Taq)
  • Keine unspezifische Amplifikation und Primer-Degradation während des Reaktionsaufbaus
  • Schnelle PCR dank kurzer Extensionszeiten (15 bis 30 s/kb)
  • Höhere Produktausbeute bei geringen Enzymmengen
Mit Phusion™ Hot-Start II High-Fidelity DNA-Polymerase verläuft die Amplifikation ohne Herstellung unspezifischer Produkte, und zwar aufgrund der Kombination von Phusion™ DNA-Polymerase und einem reversibel gebundenen, spezifischen Affibody-Liganden, der die DNA-Polymerase-Aktivität bei Raumtemperatur hemmt. Der Affibody-Ligand hemmt auch die 3´→5´-Exonuklease-Aktivität der Polymerase und verhindert so den Abbau von Primern und der Template-DNA beim Ansetzen der Reaktion. Bei Temperaturen, die Polymerase-Aktivität fördern, wird der Ligand freigesetzt, was zur vollständigen Aktivierung der Polymerase führt. Die Phusion™ Hot-Start II DNA-Polymerase wird bei hohen Temperaturen sofort wieder aktiviert. Deshalb erfordert sie bei PCR-Protokollen keinen separaten Aktivierungsschritt.
Verwendung der Phusion™ DNA-Polymerasen
Die Regeln für das Annealing von Phusion™ DNA-Polymerasen unterscheiden sich von vielen gängigen DNA-Polymerasen (z. B. Taq DNA-Polymerasen). dNTP-Mix Thermo Scientific™ dNTP-Mix enthält vorgemischte wässrige Lösungen von dATP, dCTP, dGTP und dTTP mit jeweils einer Endkonzentration von 10 mM. Die Nukleotide haben eine Reinheit von mehr als 99 % und sind frei von Nuklease-Aktivitäten sowie menschlicher DNA und E. coli-DNA. Die Mischungen bieten die Möglichkeit, die Anzahl der Pipettierschritte und das Risiko von Fehlern beim Reaktionsaufbau zu reduzieren.
  • Reinheit höher als 99 %, bestätigt durch HPLC
  • Frei von menschlicher und E. coli-DNA
  • Stabil auch nach mehreren Einfrier-Auftau-Zyklen
  • Bis zu 95 % der dNTPs bleiben in Triphosphat-Form bei Raumtemperatur auch nach 7 Wochen erhalten
  • Bis zu 90 % der dNTPs bleiben in Triphosphat-Form nach 30 PCR-Zyklen (1 min bei 94 °C; 3 min bei 72 °C) erhalten
Zur Verwendung in sämtlichen molekularbiologischen Anwendungen, einschließlich PCR, Real-Time-PCR, High-Fidelity PCR, Long Range PCR, LAMP-PCR, cDNA-Synthese, RT-PCR, RDA, MDA, DNA-Markierung und DNA-Sequenzierung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 2 U/μl
Inhalt und Lagerung • Phusion Hot-Start II High-Fidelity DNA-Polymerase (2 E/µl)
• 5X Phusion HF Buffer
• 5X Phusion GC-Puffer
• DMSO
• 50 mM MgCl2 Lösung
• 10 mM dNTP-Mix
Bei -5 bis -30 °C lagern.
Nachweisverfahren Primer-Sonde
GC-Rich PCR Performance Hoch
Polymerase Phusion Hot-Start II DNA-Polymerase
Reaktionsgeschwindigkeit Schnell
Produkttyp Heißstart-DNA-Polymerase und dNTP-Mix
Menge 2000 reactions
Versandbedingung Trockeneis
Zur Verwendung mit (Anwendung) Heißstart-PCR, PCR mit hoher Wiedergabetreue
Wiedergabetreue (vs. Taq) 52 X
Hot-Start Integrierter Heißstart
Anzahl Reaktionen 2000 Reaktionen
Überhang Stumpf
Reaktionsformat Separate Komponenten
Größe (Endprodukt) 20 kb oder weniger