Learn More
Thermo Scientific™ Phusion Puffer
Wählen Sie aus zwei Pufferpacks zur Optimierung der High-Fidelity-PCR oder der schwierigen oder langwierigen Template-Amplifikation mit Thermo Scientific™ Phusion™ High-Fidelity-DNA-Polymerasen.
Spezifikation
Menge 3mL
Zur Verwendung mit (Anwendung) Standard-PCR
Mehr Spezifikationen ansehen
Beschreibung
Beschreibung
Für Thermo Scientific Phusion High-Fidelity DNA-Polymerasen sind zwei optimierte Puffer verfügbar: 5X Phusion HF-Puffer und 5X Phusion GC-Puffer. Die Fehlerrate ist bei Phusion DNA-Polymerase im HF-Puffer (4.4 x 10-7) niedriger als im GC-Puffer (9.5 x 10)-7). Der HF-Puffer sollte deshalb standardmäßig bei High-Fidelity-Amplifikationen eingesetzt werden. An schwierigen oder langen Templates, wie GC-angereicherten, bzw. Templates mit komplexen sekundären Strukturen, kann der GC-Puffer die Leistungsfähigkeit von Phusion DNA-Polymerase verbessern. Für Anwendungen wie Microarray oder DHPLC, bei denen die DNA-Templates tensidfrei sein müssen, empfehlen wir die Verwendung von tensidfreien Reaktionspuffern.
Der 5X Phusion Green Puffer enthält ein Dichtereagenz und zwei Tracking-Farbstoffe für das direkte Auftragen von PCR-Produkten auf ein Gel. Farbpuffer haben keine Auswirkungen auf die Enzymleistung und sind mit nachgeschalteten Anwendungen wie der DNA-Sequenzierung, Ligation und Restriktionsverdauung kompatibel.
Tensidfreier HF-Puffer für Phusion DNA-Polymerasen Entwickelt für DHPLC- und Microarray-Anwendungen
Inhalt:
Tensidfreier 5x Phusion HF-Puffer, 50 mm MgCl2 Lösung, 100 % DMSO.
Spezifikation
Spezifikation
3mL
Standard-PCR
Dokumentation
Product Certifications
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Phusion Puffer