Learn More
Phthalimid, TRC
Artikelnummer. 30419776
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30419776 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30419776 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP384550250G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phthalimide
CAS 85-41-6
Summenformel C8 H5 N O2
Menge 250 g
Synonym Phthalimide, 1H-Isoindole-1,3(2H)-dione, Phthalimide (8CI), 1,2-Benzenedicarboximide, 1,3-Dihydro-2H-isoindole-1,3-dione, 1,3-Dioxo-1,3-dihydroisoindole, 1,3-Isoindolinedione, 2,3-Dihydro-1H-isoindole-1,3-dione, Benzoimide, Isoindole-1,3-dione, Kladnoite, Levegal PEW-T, NSC 3108, Phenylimide, Phthalic dicarboximide
InChI-Formel InChI=1S/C8H5NO2/c10-7-5-3-1-2-4-6(5)8(11)9-7/h1-4H,(H,9,10,11)
SMILES O=C1NC(=O)c2ccccc12
IUPAC-Name Isoindol-1,3-dion
Molekulargewicht (g/mol) 147.13
Formelmasse 147.032