Learn More
Phthalimid, Kaliumsalz, 99%, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11488290 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11488290 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11488290 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0210264980
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phthalimide, Potassium salt
CAS 1074-82-4
Farbe Gelb
Prozentgehaltsbereich 99%
Summenformel C8H4KNO2
MDL-Nummer MFCD00005887
Menge 100 g
Synonym potassium phthalimide, potassium 1,3-dioxoisoindolin-2-ide, n-potassiophthalimide, phthalimide potassium salt, n-potassium phthalimide, unii-x6kka27dil, phthalimide, potassium salt, potassium phthalamide, 1h-isoindole-1,3 2h-dione, potassium salt, x6kka27dil
InChI-Schlüssel FYRHIOVKTDQVFC-UHFFFAOYSA-M
SMILES [K+].O=C1[N-]C(=O)C2=CC=CC=C12
IUPAC-Name Kalium-1,3-Dioxo-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-id
Molekulargewicht (g/mol) 185.22
PubChem CID 3356745
Formelmasse 185.2
Physikalische Form Pulver