Learn More
Phthalicanhydrid, BAKER ANALYZED™ ACS Reagenz, J.T.Baker™
Catalog Number p-5391256
Click to view available options
Menge:
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
85-44-9
C8H4O3
148.12
MFCD00005918
LGRFSURHDFAFJT-UHFFFAOYSA-N
Phthalsäureanhydrid, Isobenzofuran-1,3-dion, 1,3-Isobenzofurandion, 1,3-Phthalandion, O-Phthalsäure-Anhydrid, Phthalandion, phthalic acid anhydride, o-phthalic acid anhydride, phthalandione, retarder esen
6811
CHEBI:36605
O=C1OC(=O)C2=CC=CC=C12
85-44-9
C8H4O3
148.12
MFCD00005918
LGRFSURHDFAFJT-UHFFFAOYSA-N
Phthalsäureanhydrid, Isobenzofuran-1,3-dion, 1,3-Isobenzofurandion, 1,3-Phthalandion, O-Phthalsäure-Anhydrid, Phthalandion, phthalic acid anhydride, o-phthalic acid anhydride, phthalandione, retarder esen
6811
CHEBI:36605
O=C1OC(=O)C2=CC=CC=C12
Qualitativ hochwertige Chemikalien für den Einsatz im Labor und in der Industrie
Chemischer Name oder Material Phthalsäureanhydrid
Flammpunkt 152.00 °C
Verpackung Poly-Flasche
Menge 500 g
Relative Dichte 1 l = 1.53 kg
IUPAC-Name 1,3-Dihydro-2-benzofuran-1,3-dion
Formelmasse 148.12
Güte BAKER ANALYZED™ ACS-Reagenz
compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.