Learn More
Phthalicanhydrid, BAKER ANALYZED™ ACS Reagenz, J.T.Baker™
Artikelnummer. 15557804 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
2.50 Kilogramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15557804 2.5 kg Poly-Flasche 2.50 Kilogramm
15547804 500 g Poly-Flasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15557804 Lieferant Avantor J.T.Baker Lieferanten-Nr. 027205
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Qualitativ hochwertige Chemikalien für den Einsatz im Labor und in der Industrie
Chemische Identifikatoren
CAS 85-44-9
Summenformel C8H4O3
Molekulargewicht (g/mol) 148.12
MDL-Nummer MFCD00005918
InChI-Schlüssel LGRFSURHDFAFJT-UHFFFAOYSA-N
Synonym Phthalsäureanhydrid, Isobenzofuran-1,3-dion, 1,3-Isobenzofurandion, 1,3-Phthalandion, O-Phthalsäure-Anhydrid, Phthalandion, phthalic acid anhydride, o-phthalic acid anhydride, phthalandione, retarder esen
PubChem CID 6811
ChEBI CHEBI:36605
SMILES O=C1OC(=O)C2=CC=CC=C12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phthalsäureanhydrid
Flammpunkt 152.00 °C
Verpackung Poly-Flasche
Menge 2.5 kg
Relative Dichte 1 l = 1.53 kg
IUPAC-Name 2-Benzofuran-1,3-Dion
Formelmasse 148.12
Güte BAKER ANALYZED™ ACS-Reagenz