Learn More
Phthalsäureanhydrid, 99+ %, Reinst, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10626462 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10626462 500 g 500 Gramm
10636462 1 kg 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10626462 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. P/3360/53
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 85-44-9
Summenformel C8H4O3
Molekulargewicht (g/mol) 148.12
MDL-Nummer MFCD00005918
InChI-Schlüssel LGRFSURHDFAFJT-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 6811
ChEBI CHEBI:36605
IUPAC-Name 2-Benzofuran-1,3-Dion
SMILES O=C1OC(=O)C2=CC=CC=C12
Spezifikation
Verpackung Kunststoffpulverbehälter
Dampfdruck 0.01mbar at 20°C
Physikalische Form Fest
Farbe Weiß
pH 2
Schmelzpunkt 129°C
Siedepunkt 284°C
Menge 500 g
Formelmasse 148.12g/mol
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Phthalic anhydride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P311-BEI Exposition oder falls betroffen: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt/ anrufen.