missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Phthalsäure, Bis-n-undecylester 100 μg/ml in Acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Phthalic acid, bis undecyl ester |
| CAS | 3648-20-2 |
| Summenformel | C30 H50 O4 |
| Menge | 1 mL |
| Synonym | Phthalic Acid, Bis-n-undecyl Ester, 1,2-Benzenedicarboxylic acid, diundecyl ester (9CI), Phthalic acid, diundecyl ester (7CI,8CI), Undecyl alcohol, phthalate (2:1) (8CI), Undecyl alcohol, phthalate (8CI), Bis-diundecylphthalate, Bisoflex DUP, DUP, Di-n-undecyl phthalate, Diplast L 11, Diundecyl phthalate, Jayflex L 11P, Palatinol 11, Sansocizer DUP |
| InChI-Formel | InChI=1S/C30H50O4/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-21-25-33-29(31)27-23-19-20-24-28(27)30(32)34-26-22-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h19-20,23-24H,3-18,21-22,25-26H2,1-2H3 |
| SMILES | CCCCCCCCCCCOC(=O)c1ccccc1C(=O)OCCCCCCCCCCC |
| IUPAC-Name | Diundecylbenzol-1,2-dicarboxylat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 474.72 |
| Formelmasse | 474.3709 g/mol |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?