Learn More
Phthalsäure, Bis-n-heptylester 100 μg/ml in Acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30315168
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30315168 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30315168 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA16173100AL100
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phthalic acid,bis-n-heptyl ester
CAS 3648-21-3
Summenformel C22 H34 O4
Menge 1 mL
InChI-Formel InChI=1S/C22H34O4/c1-3-5-7-9-13-17-25-21(23)19-15-11-12-16-20(19)22(24)26-18-14-10-8-6-4-2/h11-12,15-16H,3-10,13-14,17-18H2,1-2H3
SMILES CCCCCCCOC(=O)c1ccccc1C(=O)OCCCCCCC
IUPAC-Name Diheptylbenzol-1,2-dicarboxylat
Molekulargewicht (g/mol) 362.5
Formelmasse 362.2457 g/mol