Learn More
Phthalsäure, Bis-Isohexylester (Isomerengemisch) 100 μg/ml in Acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Phthalic acid, bis-iso-hexyl ester |
| CAS | 68515-50-4 |
| Summenformel | C20H30O4 |
| Menge | 1 mL |
| Synonym | Dihexylphthalate, Phthalic Acid, Bis-isohexyl Ester (Mixture of Isomers), Phthalic acid bis-iso-hexyl ester, 1,2-Benzenedicarboxylic acid, 1,2-dihexyl ester (branched and linear), 1,2-Benzenedicarboxylic acid, dihexyl ester, branched and linear |
| SMILES | CCOC(=O)c1c(cccc1)C(O)=O |
| Molekulargewicht (g/mol) | 334.45 |
| Formelmasse | 334.21 g/mol |