Learn More
Phthaldialdehyd, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11470883
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11470883 50 g 50 Gramm
11460883 10 g 10 Gramm
11480883 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11470883 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13299.18
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    246.93 CHF
    221.65 CHF / 50 Gramm
    Sparen 25.28 CHF
    10% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 643-79-8 | C8H6O2 | 134.13 g/mol
Phthaldialdehyd wird als fluoreszierendes Reagenz zur Überprüfung des Assays von Aminen in Proteinen, Peptiden durch Kapillarelektrophorese und Chromatographie verwendet. Es wird auch für den Cholesterinassay im Picomolbereich sowie für die fluorometrische Bestimmung von Histamin, Histidin und anderen Aminosäuren verwendet. Poly(phthalaldehyd) wird durch Polymerisation erzeugt, die zur Herstellung eines Photoresists verwendet wird. Der Nitrogen by o-Phthaldialdehyd Assay (NOPA) ist ein Verfahren zur Messung der Fermentation bei der Weinherstellung.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Phthaldialdehyd wird als fluoreszierendes Reagenz zur Überprüfung des Assays von Aminen in Proteinen, Peptiden durch Kapillarelektrophorese und Chromatographie verwendet. Es wird auch für den Cholesterinassay im Picomolbereich sowie für die fluorometrische Bestimmung von Histamin, Histidin und anderen Aminosäuren verwendet. Poly(phthalaldehyd) wird durch Polymerisation erzeugt, die zur Herstellung eines Photoresists verwendet wird. Der Nitrogen by o-Phthaldialdehyd Assay (NOPA) ist ein Verfahren zur Messung der Fermentation bei der Weinherstellung.
Löslichkeit
Löslich in Essigsäure und Methanol. Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Luft-, Licht- und feuchtigkeitsempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln, Aminen und starken Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 643-79-8
Summenformel C8H6O2
Molekulargewicht (g/mol) 134.13
MDL-Nummer MFCD00003335
InChI-Schlüssel ZWLUXSQADUDCSB-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-phthalaldehyde, o-phthaldialdehyde, benzene-1,2-dicarboxaldehyde, 1,2-benzenedicarboxaldehyde, phthaldialdehyde, phthalic aldehyde, phthalic dialdehyde, phthalyldicarboxaldehyde, ortho-phthalaldehyde, o-phthaldehyde
PubChem CID 4807
ChEBI CHEBI:70851
IUPAC-Name Phthalaldehyd
SMILES O=CC1=CC=CC=C1C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material o-Phthaldialdehyde
Schmelzpunkt 53°C to 57°C
Flammpunkt 132°C (269°F)
Prozentgehaltsbereich 98%
Hinweise zum Prozentgehalt 98 %
Menge 50 g
UN-Nummer UN2923
Beilstein 878317
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Löslichkeitsinformationen Soluble in acetic acid and methanol. Slightly soluble in water.
Formelmasse 134.14
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Phthalaldehyde
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,2-Benzenedicarboxaldehyde