Learn More
Phthalazon, TRC
Artikelnummer. 30427923
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30427923 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30427923 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP382600500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phthalazone
CAS 119-39-1
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C8 H6 N2 O
Menge 500 mg
Synonym 1(2H)-Phthalazinone, 1-Hydroxyphthalazine, 1-Oxophthalazine, 1-Phthalazinol, ICX 56225770, NSC 10432, NSC 52567, Phthalazin-1-one, Phthalazinone
InChI-Formel InChI=1S/C8H6N2O/c11-8-7-4-2-1-3-6(7)5-9-10-8/h1-5H,(H,10,11)
SMILES O=C1NN=Cc2ccccc12
IUPAC-Name 2H-Phthalazin-1-on
Molekulargewicht (g/mol) 146.15
Formelmasse 146.048
Reinheit (%) >95