Learn More
Phthalazin, TRC
Artikelnummer. 30418799
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30418799 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30418799 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP38250025G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 253-52-1
Summenformel C8 H6 N2
Molekulargewicht (g/mol) 130.15
Synonym 2,3-Benzodiazine, 2,3-Diazanaphthalene, Benzo[d]pyridazine, NSC 62484, NSC 63241, β-Phenodiazine
IUPAC-Name Phthalazin
SMILES c1ccc2cnncc2c1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phthalazine
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 25 g
InChI-Formel InChI=1S/C8H6N2/c1-2-4-8-6-10-9-5-7(8)3-1/h1-6H
Formelmasse 130.0531
Reinheit (%) >95%