Learn More
Phthalazin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11464983
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11464983 25 g 25 Gramm
11454983 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11464983 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12270.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 253-52-1 | C8H6N2 | 130.15 g/mol
Phthalazine derivatives including copper and platinum complexes were induce the apoptosis in breast cancer cell lines and renal hyperemia.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Phthalazin-Derivate, einschließlich Kupfer- und Platinkomplexe, induzierten die Apoptose in Brustkrebszelllinien und Nierenhyperämie.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Methanol, Chloroform.
Hinweise
Kühl und trocken lagern und in gut versiegelten Behältern aufbewahren. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 253-52-1
Summenformel C8H6N2
Molekulargewicht (g/mol) 130.15
MDL-Nummer MFCD00006908
InChI-Schlüssel LFSXCDWNBUNEEM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-benzodiazine, benzo d pyridazine, 2,3-diazanaphthalene, beta-phenodiazine, .beta.-phenodiazine, unii-91y28dm24n, ccris 6894, phthalazin, benzo-orthodiazine
PubChem CID 9207
ChEBI CHEBI:36597
IUPAC-Name Phthalazin
SMILES C1=CC=C2C=NN=CC2=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phthalazine
Schmelzpunkt 89°C to 92°C
Siedepunkt 317°C
Menge 25 g
Beilstein 109240
Merck Index 14,7370
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,methanol,chloroform.
Formelmasse 130.15
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Crystals or Powder or Crystalline Powder or Fused Solid