Learn More
Phthalazin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10061360 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10061360 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10061360 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 131050100
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 253-52-1 | C8H6N2 | 130.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phthalazine
Namenshinweis 98%
CAS 253-52-1
Schmelzpunkt 88.0°C to 92.0°C
Farbe Beige bis Braun
Siedepunkt 315.0°C to 317.0°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C8H6N2
MDL-Nummer MFCD00006908
Menge 10 g
Beilstein 23, 174
Merck Index 15, 7482
Synonym 2,3-benzodiazine, benzo d pyridazine, 2,3-diazanaphthalene, beta-phenodiazine, .beta.-phenodiazine, unii-91y28dm24n, ccris 6894, phthalazin, benzo-orthodiazine
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol,methanol,benzene,ethyl aceta,te; less soluble in ehter; insoluble in ligroine
InChI-Schlüssel LFSXCDWNBUNEEM-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C2C=NN=CC2=C1
IUPAC-Name Phthalazin
Molekulargewicht (g/mol) 130.15
PubChem CID 9207
ChEBI CHEBI:36597
Formelmasse 130.15
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver