Learn More
Poly(vinylchlorid)-Phthalat-Blanko, SPEX CertiPrep™
Alle ansehen SPEX Certiprep Produkte
Click to view available options
Menge:
1.5 g
Packungsgröße:
1.50 Gramm
Beschreibung
Includes
Autosamplerfläschchen, NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert nach ISO/IEC 17025 und ISO/IEC-Leitfaden 34, Sicherheitsdatenblatt
Organischer Standard, für GC, GC/MS, HPLC, LC/MS und andere analytische Geräte entwickelt
| Analyt | CAS-Nr. | Konzentration |
|---|---|---|
| Poly(vinylchlorid) | 9002-86-2 | 1.5 g |
Certifications
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-Beschwerde
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Poly(vinylchlorid)-Phthalat-Blindprobe |
| Namenshinweis | Entwickelt für die Einhaltung der Anforderungen, die für die Prüfung von PVC-Spielzeug und anderen Konsumgütern erforderlich sind |
| Verpackung | 2 ml-Ampulle aus Braunglas, vorgeritzt |
| Lösungsmittel oder Matrix | Poly(vinylchlorid) |
| Menge | 1.5 g |
| Concentration or Composition Notes | Das Analysenzertifikat weist Zielanalyten mit einer Genauigkeit von +/−2 % und auf korrekte Weise aus, wodurch die Reinheit von Rohstoffen sichergestellt werden kann. |
Produkt nur für den Laborgebrauch