missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Molecular Probes™ pHrodo™ Green S. aureus BioParticles™ Phagocytosis Kit for Flow Cytometry
pHrodo™ Green S. aureus BioParticles™ Phagozytose-Kit für die Durchflusszytometrie
Marke: Molecular Probes™ P35382
Additional Details : Gewicht : 0.25000kg
Beschreibung
Das pHrodo™ Green S. aureus BioParticles™ Phagozytosekit für Durchflusszytometrie ermöglicht den Nachweis von Phagozytenaktivität in Vollblutproben und Lebendzelllinien mittels Durchflusszytometrie. Die Kits enthalten alle Reagenzien, die für die Beurteilung der Partikelaufnahme und der Lyse von roten Blutkörperchen erforderlich sind. Die Reagenzien im Kit reichen für ca. 100 Assays mit 100 µl Vollblut pro Assay.Hier finden Sie eine Auswahlhilfe für alle pHrodo Indikatoren, die in Bildgebungs-, Durchflusszytometrie- und Mikrotiterplatten-Assays verwendet werden.
Der pHrodo™ Green S. aureus BioParticles™ Assay erreicht eine empfindliche Erkennung, ganz ohne Quencher und zusätzliche Waschschritte, spart Zeit und minimiert die Unsicherheit, ob Partikelsignale von internalisierten Partikeln abgeleitet werden.
Das pHrodo™ Green S. aureus BioParticles™ Phagocytose-Kit ist:
• Spezifisch: fluorogener, pH-empfindlicher Farbstoff für den Nachweis von Phagozytose
• Schnell und reproduzierbar: keine Waschschritte oder Quencher erforderlich
• Flexibel: Multiplex-Anwendung mit Reagenzien, die von anderen Laserlinien angeregt werden
• Kompatibel: Multiplex-Anwendung mit Standardreagenzien und CD-Markern
Funktionsweise
Die pHrodo™ Green S. aureus BioParticles™ Konjugate sind inaktivierte, nicht opsonisierte S. aureus, die als hochempfindliche fluorogene Partikel für den Nachweis von phagozytischer Verdauung fungieren. Das einzigartige pHrodo™ System auf Farbstoffbasis misst die Phagozytenaktivität auf der Grundlage der Versäuerung von Partikeln während der Aufnahme und eliminiert so die mit nicht fluorogenen Indikatoren für die Aufnahme von Bakterien erforderlichen Wasch- und Quenchschritte.
pHrodo™ Green Farbstoff
Der neue patentrechtlich geschützte, pH-empfindliche Molecular Probes™ pHrodo™ Green Farbstoff ist bei neutralem pH-Wert nicht fluoreszierend, bei Versäuerung jedoch hellgrün. Da er sowohl fluorogen als auch pH-empfindlich ist, kann der pHrodo™ Green Farbstoff als spezifischer Sensor für phagozytische Ereignisse verwendet werden; die Versäuerung des Phagosoms nach der Phagozytose ist durch grüne Fluoreszenz gekennzeichnet. Der Farbstoff ist daher ein ideales Mittel für die Untersuchung von Phagozytose und ihrer Regulierung durch Medikamente und/oder Umweltfaktoren.
Das Fluorophor wird von einem Argon-Ionen-Laser mit 488 nm problemlos angeregt. Die Fluoreszenzemission kann mit einem herkömmlichen BP-Filter 530/30 nm von den meisten Durchflusszytometern erfasst werden. Dadurch kann der Farbstoff mit Reagenzien, die mit anderen Lasern verwendet werden, leicht kombiniert werden.
Schnell und reproduzierbar
Waschschritte und Quencher sind nicht erforderlich, da der pHrodo™ Green Farbstoff außerhalb der Zelle nicht fluoreszierend ist. Das ergibt einfache und schnelle Färbeprotokolle. Die Eliminierung von Waschschritten und Quenchern steigert zudem die Reproduzierbarkeit von Assays, insbesondere bei auf Plattenlesegeräten basierenden Assays.
Verwendung mit Bakterien
Die Analyse der Phagozytose mithilfe von grampositiven oder gramnegativen Bakterien ist mit den gebrauchsfertigen pHrodo™ Green BioParticles™ Konjugaten einfach durchzuführen. Verwenden Sie gebrauchsfertige pHrodo™ Green BioParticles™ Konjugate für eine anwenderfreundliche Analyse der Phagozytose von grampositiven oder gramnegativen Bakterien, oder den aminreaktiven pHrodo™ Green STP-Ester zum Markieren von beliebigen Mikroorganismen oder Proteinen.
pHrodo™ Indikatoren für die Phagozytose
Das pHrodo™ Green E. coli BioParticles™ Phagozytosekit ist Bestandteil eines größeren Produktangebots an Reagenzien zur Messung der Phagozytose. Wissenschaftler können eine Vielzahl von pHrodo™ Reagenzien in Plattenlesegeräten, Fluoreszenzmikroskopie und Durchflusszytometrie verwenden.
Weitere Informationen zu pHrodo™ Green Produkten, pHrodo™ Red Produkten und anderen pHrodo™ Indikatoren für die Phagozytose
Spezifikation
Enthält Lysepuffer (10 ml), Puffer B (200 ml), Waschpuffer (200 ml) und pHrodo™ Green S. aureus BioParticles™ (5 Fläschchen, lyophilisiertes Produkt). Im Kühlschrank (2–8 °C) aufbewahren und vor Licht schützen. Nicht einfrieren. | |
Durchflusszytometer | |
pHrodo™ Grün | |
Röhrchen, Objektträger | |
100 | |
S. aureus |
Fluoreszent | |
Phagozytosekit | |
533 | |
pHrodo™ | |
Raumtemperatur |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.