Learn More
Molecular Probes™ pHrodo™ Grünes Epidermaler Wachstumsfaktor (EGF) Konjugat
pHrodo™ Grünes Epidermaler Wachstumsfaktor (EGF) Konjugat
Marke:  Molecular Probes™ P35375
524.02 CHF gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.00910kg
Artikelnummer. 15297906
  • 786.00 CHF / 20 Milligramm
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
PHrodo™ Green Epidermal Growth Factor (EGF) Konjugat wird für den Nachweis von internalisiertem EGF-Rezeptor in Zellen verwendet. Der fluoreszierend markierte EGF ermöglicht Wissenschaftlern die Untersuchung von Rezeptor-Membran-Interaktionen, die Untersuchung der Rezeptorverteilung, die Berechnung von Geschwindigkeitskonstanten für die Interaktion des EGF mit seinem Rezeptor und vieles mehr. Fluoreszierende Markierungen, die auf eine pH-Veränderung reagieren, sorgen für einen weiteren Nachweis. pHrodo™ Green ist außerhalb von Zellen mit neutralem pH schwach fluoreszierend, aber wenn sie spezifisch durch EGF-Endozytose verinnerlicht werden, wird sie in den sauren Endosomen hell fluoreszierend. Dies ermöglicht die Messung des internalisierten EGF sowie die dynamische Überwachung der EGF-Internalisierung in lebenden Zellen.
Zu den Merkmalen dieses EGF-Konjugats gehören:
  • pHrodo™ Green Farbstoff, der direkt mit einem hochaktiven humanen rekombinanten EGF-Molekül konjugiert wird
  • Anregung/Emission bei 509/533 nm
  • Ausgezeichnete Photostabilität
  • Geeignet für Multiplexing mit roten und tiefen roten Fluorophoren wie RFP, Alexa Fluor™ 594, MitoTracker™ Red und MitoTracker™ Deep Red
    pHrodo™ Green Epidermal Growth Factor (EGF) Konjugat ist mit verschiedenen Plattformen kompatibel. Dazu gehören z. B. traditionelle Fluoreszenzmikroskopie, High Content Screening (HCS), Durchflusszytometrie sowie Mikrotiterplatten-basierte Fluorimetrie oder High Throughput Screening (HTS). Dieses Reagenz ist auch mit verschiedenen Tischgeräten kompatibel, z. B. den Geräten Evos™, FLoid™, Tali™ und Attune™.
  • Spezifikation
    Spezifikation
    Grün
    PHrodo™ Green EGF-Konjugat,20μ g, grün, lyophilisiert, Fluoreszenzdetektion,509 /533 nm Anregung/Emissionswellenlänge,–5 bis–30° C Lagerung, pH-empfindliche Farbstoffe, Verwendung mit Durchflusszytometer, Fluoreszenzmikroskop, Fluorometer
    Zellviabilität, Zellproliferation und Zellfunktion, Cell Proliferation, Cell Function
    PHrodo™ Green EGF-Konjugat
    Lyophilisiert
    –5 bis –30 °C
    Fluoreszent
    Durchflusszytometer, Fluoreszenzmikroskop, Fluorometer, High-Content-Gerät
    509nm
    20μ g