missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PHOX2A Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech

Artikelnummer. 16884355 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
20 μL
150 μL
Packungsgröße:
150 Mikroliter
20 Mikroliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16884355 20 μL 20 Mikroliter
16874355 150 μL 150 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16884355 Lieferant Proteintech Lieferanten-Nr. 258041AP20UL

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

PHOX2A and PHOX2B (Paired mesoderm homeobox protein) are closely related, paired-homeodomain transcription factors that function as determits of the noradrenergic phenotype during embryogenesis. PHOX2 proteins are crucial for the regulation of endogenous hydroxylases in neural crest cells and promote sympathetic neuron generation. Human PHOX2B contains one DNA binding homeobox domain and is required for the differentiation of all central and nonperipheral noradrenergic centers in the brain. In contrast, PHOX2A controls only the differentiation of the main noradrenergic center of the brain. Regulation of PHOX2 may have therapeutic utility in aging or disorders involving degeneration of noradrenergic neurons.

Spezifikation

Antigen PHOX2A
Anwendungen Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.3 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Gen PHOX2A
Gen-Zugriffsnummer O14813
Gen-Alias ARIX, ARIX1 homeodomain protein, CFEOM2, FEOM2, paired like homeobox 2a, PHOX2A, PMX2A
Gensymbole PHOX2A
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen PHOX2A Fusion Protein Ag22873
Reinigungsverfahren Antigen Affinity Chromatography
Menge 20 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 401
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.