missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Zeiss™ Binokularer Fototubus

Diese Fototuben eignen sich für zahlreiche Anwendungen

Marke:  Zeiss™ 425520-9030-000

Additional Details : Gewicht : 0.80000kg

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 11814983

Menge Preis
1 2873.00 CHF / 1 Stück
3 2719.87 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab
16-04-2021
Zum Warenkorb hinzufügen


Beschreibung

Beschreibung

Die Binokular-Fototuben sind mit zahlreichen Optionen für verschiedenste Ansprüche erhältlich
Spezifikation

Spezifikation

Aufrechtes Bild mit verschiebbarem Prisma, Kameraanschluss mit Schnittstelle 60N
Je 1
Binokularer Fototubus 20°/23 (100:0/0:100)
Binokularer Fototubus
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation