Learn More
Brady™ Nachleuchtende selbstklebende Markierungspunkte
Use these Photoluminescent Self-adhesive Dots to mark anything that is important to locate, especially in complete darkness.
9.20 CHF
Spezifikation
Beschreibung | Photoluminescent individual dots (Self-adhesive) |
---|---|
Klebstofftyp | Selbstklebend |
Farbe | Leuchten |
Produkttyp | Langnachleuchtende selbstklebende Punkte |
Form | Round |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11761316
|
Brady™
263382 |
166 mm |
9.20 CHF
40 Stück |
Verfügbar ab: 18-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11766915
|
Brady™
263383 |
255 mm |
9.20 CHF
15 Stück |
Verfügbar ab: 18-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Use these photoluminescent dots to mark anything that is important to locate, especially in complete darkness.
Spezifikation
Photoluminescent individual dots (Self-adhesive) | |
Leuchten | |
Round |
Selbstklebend | |
Langnachleuchtende selbstklebende Punkte | |
0,01 kg |