Learn More
Brady™ Nachleuchtende selbstklebende Markierungspunkte
Artikelnummer. 11766915 Alle ansehen Brady Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
166 mm
255 mm
Packungsgröße:
15 Stück
40 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) Packungsgröße
11766915 255 mm 15 Stück
11761316 166 mm 40 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11766915 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 263383
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8.25 CHF
    7.02 CHF / 15 Stück
    Sparen 1.23 CHF
    14% Rabatt
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Verwenden Sie diese photolumineszierenden, selbstklebenden Punkte, um alles zu markieren, was wichtig zu finden ist, insbesondere in völliger Dunkelheit.
  • Verwenden Sie diese photolumineszenten Punkte, um alles zu markieren, was wichtig zu finden ist, insbesondere in völliger Dunkelheit.
Spezifikation
Beschreibung Photolumineszierende Einzelpunkte (selbstklebend)
Klebstofftyp Selbstklebend
Beschichtung Ohne
Farbe Langnachleuchtend
Display Leer
Ausführung Matt
Format Etikett
Material Polyester
Bedruckbare Seiten Einseitig bedruckbar
Print Technology Keine
Produkttyp Langnachleuchtendes Band
Sterilität Unsteril
Anzahl pro Packung 15 Stück/Karte
Menge 15/Packung
Form Rund
Abmessungen (L x B) 25 x 25 mm
Länge (angloamerikanisch) 2,5 in.
Breite (angloamerikanisch) 2,5 in.
Breite (metrisch) 63.5 mm
Durchmesser (angloamerikanisch) 0,98 in.
Durchmesser (metrisch) 255 mm
Gewicht (metrisch) 0,01 kg
Alternate Part Number PHOTOLUM DISCS-DIA 2.5