Learn More
Brady™ Nachleuchtender Markierungspfeil
Click to view available options
Angezeigter Text:
Breiter Pfeil
Schmaler Pfeil
Packungsgröße:
20 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Alternate Part Number | PHOTOLUM ARROWS LAYOUT 1 |
| Menge | 20/Packung |
| Höhe (metrisch) | 18 mm |
| Breite (metrisch) | 27 mm |
| Angezeigter Text | Schmaler Pfeil |
| Produkttyp | Langnachleuchtender Markierungspfeil |
| Farbe | Photolumineszierend |