Learn More
Phosphorwolframsäurehydrat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11359247
Click to view available options
Menge:
25 g
100g
500g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. 11359247
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 040116.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 12067-99-1 | P2O5·24WO3·xH2O
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Phosphatierungssäure wird als Katalysator für die Hydrolyse von Propen zur Herstellung von 2-Propanol verwendet. Sie ist an der heterogenen Katalysereaktion beteiligt, um Propen aus 2-Propanol und Methanol aus Kohlenwasserstoffen herzustellen. Ihre Ethanollösung wird sowohl in der Biologie als auch zur Fällung von Proteinen verwendet. Sie wird verwendet, um verschiedene Arten von Farbstoffen wie Grundfarbstoffe und Triphenylmethanfarbstoffe zu fällen. In der Histologie wird sie zum Färben von Zellproben verwendet. Sie wird in der gravimetrischen Analyse von Kalium in der analytischen Chemie verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Alkohol und Äther.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Basen und starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12067-99-1
MDL-Nummer MFCD00041964
Synonym Tungstophosphoric acid
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phosphotungstic acid hydrate
Farbe Weiß
Geruch Geruchsneutral
Menge 100g
Summenformel P2O5·24WO3·xH2O
Physikalische Form Pulver
UN-Nummer UN3260
Merck Index 14,7364
Löslichkeitsinformationen Soluble in water, alcohol and ether
Formelmasse 5706.35 (Anhydrous)
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Phosphotungstic acid hydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.