Learn More
Phosphorylchlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15490987
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
10025-87-3
Cl3OP
153.323
MFCD00011443
XHXFXVLFKHQFAL-UHFFFAOYSA-N
phosphorus oxychloride, phosphoryl chloride, phosphoric trichloride, phosphoryl trichloride, phosphoroxychloride, trichlorophosphine oxide, phosphorus oxytrichloride, fosforoxychlorid, phosphorous oxychloride, phosphorylchlorid
24813
CHEBI:30336
O=P(Cl)(Cl)Cl
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
10025-87-3
Cl3OP
153.323
MFCD00011443
XHXFXVLFKHQFAL-UHFFFAOYSA-N
phosphorus oxychloride, phosphoryl chloride, phosphoric trichloride, phosphoryl trichloride, phosphoroxychloride, trichlorophosphine oxide, phosphorus oxytrichloride, fosforoxychlorid, phosphorous oxychloride, phosphorylchlorid
24813
CHEBI:30336
O=P(Cl)(Cl)Cl
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Siedepunkt 105.8°C
Chemischer Name oder Material Phosphorus(V) oxychloride
Schmelzpunkt 1.25°C
Farbe Farblos
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 1 kg
Prozentgehaltsbereich 99%
Strukturformel POCl3
UN-Nummer UN1810
Merck Index 14,7349
Löslichkeitsinformationen Phosphorus(V) oxychloride is soluble in many organic solvents.
Formelmasse 153.33
Reinheit (%) 99%
Geruch Pungent
Brechungsindex 1.46
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Aussehen Colorless liquid
Dampfdruck 36 hPa (27mm Hg) at 20°C
Dichte 1.685 g/cm3 at 20°C