Learn More
Phosphor(V)-oxid, Puratronic™, 99.9925 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11396957
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
100 g
5 x 100 g
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11396957 5 x 100 g 500 Gramm
11386957 10 g 10 Gramm
11306967 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11396957 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 010827.59
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1314-56-3
Summenformel O5P2
Molekulargewicht (g/mol) 141.94
MDL-Nummer MFCD00011440
InChI-Schlüssel DLYUQMMRRRQYAE-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name tricyclo[3.3.1.1⊃3,⊃7]tetraphosphoxane-1,3,5,7-tetrone
SMILES O=P12OP3(=O)OP(=O)(O1)OP(=O)(O2)O3
Spezifikation
Siedepunkt 360°C (sublimation)
Chemischer Name oder Material Phosphorus(V) oxide
Schmelzpunkt 340°C
Physikalische Form Pulver
Menge 5 x 100 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
UN-Nummer UN1807
Merck Index 14,7355
Löslichkeitsinformationen Soluble in sulfuric acid. Insoluble in acetone and ammonia.
Formelmasse 141.94
Reinheit (%) 99.9925%
Güte Puratronic
Geruch Weak
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Dichte 2.39 g/mL