Learn More
Phosphortriphenyl MP Biomedicals
Artikelnummer. 11461916 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11461916 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11461916 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0520998780
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phosphorus Triphenyl
CAS 603-35-0
Summenformel C18H15P
MDL-Nummer MFCD00003043 MFCD20489348
Menge 100 g
Synonym triphenylphosphine, triphenyl phosphine, phosphine, triphenyl, triphenylphosphorus, triphenyl-phosphane, triphenylphosphide, phosphorustriphenyl, trifenylfosfin, trifenylfosfin czech, triphenylphosphine resin
InChI-Schlüssel RIOQSEWOXXDEQQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
IUPAC-Name Triphenylphosphan
Molekulargewicht (g/mol) 262.29
PubChem CID 11776
Formelmasse 262.3