Learn More
Phosphortribromid, TRC
Artikelnummer. 30415324
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30415324 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30415324 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP3595001G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phosphorus Tribromide
CAS 7789-60-8
Menge 1 g
Summenformel Br3 P
Synonym Phosphorus Bromide, Phosphorous Bromide, Tribromophosphine
InChI-Formel InChI=1S/Br3P/c1-4(2)3
SMILES BrP(Br)Br
IUPAC-Name Tribromophosphan
Molekulargewicht (g/mol) 270.69
Formelmasse 267.7288