Learn More
Phosphor-Pentoxid, wasserfrei, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagenz, J.T.Baker™
Artikelnummer. 15528594 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
Verpackung:
Weithalsflasche Braunglas
Packungsgröße:
500 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15528594 500 g Weithalsflasche Braunglas 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15528594 Lieferant Avantor J.T.Baker Lieferanten-Nr. 937401
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Qualitativ hochwertige Chemikalien für den Einsatz im Labor und in der Industrie
Chemische Identifikatoren
CAS 1314-56-3
Summenformel O5P2
Molekulargewicht (g/mol) 141.94
MDL-Nummer MFCD00011440
InChI-Schlüssel DLYUQMMRRRQYAE-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name tricyclo[3.3.1.1⊃3,⊃7]tetraphosphoxane-1,3,5,7-tetrone
SMILES O=P12OP3(=O)OP(=O)(O1)OP(=O)(O2)O3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phosphorpentoxid
Physikalische Form Pulver
Menge 500 g
Formelmasse 141.94
Güte BAKER ANALYZED™ ACS-Reagenz
Verpackung Weithalsflasche Braunglas
Relative Dichte 1 l = 2.39 kg