Spezifikation
| Schmelzpunkt | 340°C |
| Farbe | Weiß |
| pH | 1 |
| Physikalische Form | Fest |
| Menge | 500 g |
| Formelmasse | 141.94g/mol |
| Verpackung | Kunststoffpulverbehälter |
| Dampfdruck | 1.3mbar 388 |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Phosphorus pentoxide
- Gefahr
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.