Learn More
Phosphorpentoxid, 98 %, reinst, Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststofftrommel
Packungsgröße:
1 Kilogramm
10 Kilogramm
2.50 Kilogramm
250 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Adsorptionsmittel
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Phosphorus pentoxide |
| Schmelzpunkt | 340.0°C to 360.0°C |
| Farbe | Weiß |
| Physikalische Form | Hygroskopisches kristallines Pulver |
| Menge | 10 kg |
| Prozentgehaltsbereich | 98% |
| Strukturformel | P2O5 |
| Fieser | 01,871; 07,291; 10,319; 14,151; 15,267 |
| Merck Index | 15,7467 |
| Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: 85% (20°C); reacts forming h3po4 with evol.of heat. |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Phosphorus pentoxide
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Phosphorus oxide