Learn More
Phosphorpentachlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10123900
Click to view available options
Menge:
100 g
1 kg
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
10026-13-8
Cl5P
MFCD00011439
UHZYTMXLRWXGPK-UHFFFAOYSA-N
phosphorus pentachloride, phosphorus v chloride, pentachlorophosphorane, phosphorane, pentachloro, pcl5, phosphorous pentachloride, phosphorpentachlorid, phosphoric perchloride, phosphorus perchloride, unii-0ex753tydu
24819
CHEBI:30335
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
10026-13-8
Cl5P
MFCD00011439
UHZYTMXLRWXGPK-UHFFFAOYSA-N
phosphorus pentachloride, phosphorus v chloride, pentachlorophosphorane, phosphorane, pentachloro, pcl5, phosphorous pentachloride, phosphorpentachlorid, phosphoric perchloride, phosphorus perchloride, unii-0ex753tydu
24819
CHEBI:30335
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reagenz zur Formung von C-X-Bindungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Phosphorus pentachloride
Namenshinweis 98%
Farbe Gelb
Physikalische Form Kristallines Pulver und Zunder
Menge 1 kg
Prozentgehaltsbereich 98%
Strukturformel PCl5
Fieser 01,866; 04,388; 05,534; 07,290
SMILES P(Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
IUPAC-Name Pentachlor-$l^{5}-Phosphan
Molekulargewicht (g/mol) 208.224
Formelmasse 208.24
Reinheit (%) ≥97.5%
Verpackung Glasflasche
Dichte 1.6g/mL