Learn More
Phosphorpentachlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10206130
Click to view available options
Menge:
100 g
1 kg
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
10026-13-8
Cl5P
MFCD00011439
UHZYTMXLRWXGPK-UHFFFAOYSA-N
phosphorus pentachloride, phosphorus v chloride, pentachlorophosphorane, phosphorane, pentachloro, pcl5, phosphorous pentachloride, phosphorpentachlorid, phosphoric perchloride, phosphorus perchloride, unii-0ex753tydu
24819
CHEBI:30335
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
10026-13-8
Cl5P
MFCD00011439
UHZYTMXLRWXGPK-UHFFFAOYSA-N
phosphorus pentachloride, phosphorus v chloride, pentachlorophosphorane, phosphorane, pentachloro, pcl5, phosphorous pentachloride, phosphorpentachlorid, phosphoric perchloride, phosphorus perchloride, unii-0ex753tydu
24819
CHEBI:30335
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reagenz zur Formung von C-X-Bindungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Phosphorus pentachloride
Namenshinweis 98%
Farbe Gelb
Physikalische Form Kristallines Pulver und Zunder
Menge 100 g
Prozentgehaltsbereich 98%
Strukturformel PCl5
Fieser 01,866; 04,388; 05,534; 07,290
SMILES P(Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
IUPAC-Name Pentachlor-$l^{5}-Phosphan
Molekulargewicht (g/mol) 208.224
Formelmasse 208.24
Reinheit (%) ≥97.5%
Verpackung Glasflasche
Dichte 1.6g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Phosphorus pentachloride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
  • EUH029-Entwickelt bei Berührung mit Wasser giftige Gase.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P402+P404-In einem geschlossenen Behälter an einem trockenen Ort aufbewahren.