Learn More
Phosphoroxychlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10032470
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
10025-87-3
MFCD00011443
XHXFXVLFKHQFAL-UHFFFAOYSA-N
Phosphoroxychlorid, Phosphorylchlorid, Phosphortrichloridoxid, Phosphoryltrichlorid, Trichlorphosphinoxid, Phosphoroxytrichlorid, phosphorus oxytrichloride, fosforoxychlorid, phosphorous oxychloride, phosphorylchlorid
24813
CHEBI:30336
O=P(Cl)(Cl)Cl
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
10025-87-3
MFCD00011443
XHXFXVLFKHQFAL-UHFFFAOYSA-N
Phosphoroxychlorid, Phosphorylchlorid, Phosphortrichloridoxid, Phosphoryltrichlorid, Trichlorphosphinoxid, Phosphoroxytrichlorid, phosphorus oxytrichloride, fosforoxychlorid, phosphorous oxychloride, phosphorylchlorid
24813
CHEBI:30336
O=P(Cl)(Cl)Cl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
C-X-Bindungsbildungsreagenz, Oxidationsmittel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Phosphoroxychlorid
Physikalische Form Flüssig
Menge 250 g
Prozentgehaltsbereich 99%
Summenformel Cl3OP
Strukturformel POCl3
Fieser 01,876; 02,330; 03,228; 04,390; 05,535; 07,292; 09,374; 11,429; 13,249; 15,267; 17,288
Merck Index 15, 7461
Molekulargewicht (g/mol) 153.323
Formelmasse 153.33
Reinheit (%) ≥ 98.5 % (z. B. Cl)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4600 bis 1.4620 (20 °C, 589 nm)
Dichte 1.6450 g/ml
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Phosphorus oxychloride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H372-Schädigt die Organe.
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • EUH029-Entwickelt bei Berührung mit Wasser giftige Gase.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.