Learn More
Phosphoroxybromid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11914131 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
11914131 100 g Glasflasche 100 Gramm
10763614 10 g Glasflasche 10 Gramm
10035033 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11914131 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 388451000
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 7789-59-5 | Br3OP | 286.69 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Reagenz zur Formung von C-X-Bindungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7789-59-5
Summenformel Br3OP
Molekulargewicht (g/mol) 286.69
InChI-Schlüssel UXCDUFKZSUBXGM-UHFFFAOYSA-N
Synonym phosphorus oxybromide, phosphoric tribromide, phosphoryl bromide, phosphoryl tribromide, phosphorusoxybromide, phosphorus v oxybromide, unii-h98h8y87qq, phosphorousoxybromide, phosphoroyl tribromide, pobr3
PubChem CID 24613
SMILES O=P(Br)(Br)Br
Spezifikation
Siedepunkt 192.0°C
Chemischer Name oder Material Phosphorus oxybromide
Schmelzpunkt 56.0°C
Farbe Braun-grau bis farblos
Physikalische Form Kristalle oder Schmelzmasse
Menge 100 g
Verpackung Glasflasche
Prozentgehaltsbereich 94% min. (Argentometry)
Merck Index 15,746
Formelmasse 286.69
Reinheit (%) 95%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Phosphorus oxybromide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Stoffe und Gemische, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.