Learn More
Phosphorigsäure, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11403494
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250g
1000g
5000g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
5000 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11403494 1000g 1000 Gramm
11413494 250g 250 Gramm
11423494 5000g 5000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11403494 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11189.0B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    120.00 CHF
    101.65 CHF / 1000 Gramm
    Sparen 18.35 CHF
    15% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 13598-36-2 | H3PO3
Phosphorus acid is used as an intermediate in the preparation of other phosphorus compounds like potassium phosphite, ammonium phosphite and calcium phosphite. It is actively involved in the preparation of phosphites like aminotris(methylenephosphonic acid) (ATMP), 1-hydroxyethane 1,1-diphosphonic acid (HEDP) and 2-phosphonobutane-1,2,4-tricarboxylic Acid (PBTC), which find application in water treatment as a scale or corrosive inhibitor. It is also used in chemical reactions as a reducing agent. Its salt, lead phosphite is used as PVC stabilizer. It is also used as precursor in the preparation of phosphine as well as an intermediate in the preparation of other phosphorus compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Phosphorsäure wird als Zwischenprodukt bei der Herstellung anderer Phosphorverbindungen wie Kaliumphosphit, Ammoniumphosphit und Calciumphosphit verwendet. Sie ist aktiv an der Herstellung von Phosphiten wie Aminotris(Methylenphosphonsäure) (ATMP), 1-Hydroxyyethan1,1-Diphosphonsäure (HEDP) und 2-Phosphonobutan--1,2,4Tricarbonsäure (PBTC) beteiligt, die in der Wasseraufbereitung als Kalk- oder korrosiver Inhibitor Anwendung finden. Wird auch in chemischen Reaktionen als Reduktionsmittel verwendet. Sein Salz, Bleiphosphit wird als PVC-Stabilisator verwendet. Wird auch als Vorstufe bei der Herstellung von Phosphin sowie als Zwischenprodukt bei der Herstellung anderer Phosphorverbindungen verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser und Alkohol.
Hinweise
Luftempfindlich. Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit starken Basen, Oxidationsmitteln und Metallen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13598-36-2
Summenformel H3PO3
MDL-Nummer MFCD00137258
Synonym Phosphonic acid
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phosphorous acid
Schmelzpunkt 74 °C
Siedepunkt 200 °C (Zersetzung)
Dichte 1,651
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Menge 1000g
UN-Nummer UN2834
Merck Index 14,7346
Löslichkeitsinformationen Soluble in water and alcohol.
Formelmasse 82
Reinheit (%) ≥98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Phosphorous acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Stoffe und Gemische, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Phosphonic acid